Fortfahren mit
51253
Atto 633 Proteinmarkierungs-Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 946,00
€ 473,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.32
Storage temp.:
2-8°C
€ 473,00
Listenpreis€ 946,00Sparen Sie 50%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 633 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
General description
Dieser Kit enthält ausreichende Mengen an Reaktivfarbstoff, Puffern und Proteinaufreinigungssets zur Durchführung von 5 Markierungsreaktionen (je 1 mg Protein) und zur nachfolgenden Aufreinigung des markierten Proteins.
Application
Atto 633 is a red-emitting fluorescence label with strong absorption, high quantum yield (64%), high photostability, good water solubility, and very little triplet formation. This label is optimized for use with diode laser excitation at 633 nm and characterized by high photostability.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
765085114668616
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 633 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
λex 647 nm; λem 661 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
λex 544 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.
Sotirios S Tragoulias et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 390(6), 1563-1573 (2008-01-30)
Microarray technology covers the urgent need to exploit the accumulated genetic information from large-scale sequencing projects and facilitate investigations on a genome-wide scale. Although most applications focus on DNA microarrays, the technology has expanded to microarrays of proteins, peptides, carbohydrates
Martin Beutler et al.
European biophysics journal : EBJ, 38(1), 69-82 (2008-09-05)
We demonstrate theoretically and experimentally the quantification of Förster resonance energy transfer (FRET) by direct and systematic saturation of the excited state of acceptor molecules. This version of acceptor depletion methods for FRET estimation, denoted as "satFRET" is reversible and
Judith E Berlier et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 51(12), 1699-1712 (2003-11-19)
Amine-reactive N-hydroxysuccinimidyl esters of Alexa Fluor fluorescent dyes with principal absorption maxima at about 555 nm, 633 nm, 647 nm, 660 nm, 680 nm, 700 nm, and 750 nm were conjugated to antibodies and other selected proteins. These conjugates were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
51253-1KT04061826643433
Questions
  1. I have an antibody dissolved in a PBS buffer that I want to label using the ATTO633 kit. Do I have to use the bicarbonate buffer for the labeling reaction or can I use the antibody solution in PBS? I am afraid the bicarbonate buffer will harm antibody.
    1 answer
    1. The carbonate buffer is provided with the ATTO643 labeling kit because the reaction of NHS-esters with lysines is most effective at around pH 8.3. At pH 7.4, most lysines are protonated and not available for the reaction. Although (de-)protonation is an equilibrium reaction, allowing all free lysines to eventually be labeled at pH 7.4, the process will be slower and less efficient. Additionally, NHS-esters slowly hydrolyze in aqueous buffers, so a longer reaction time results in more NHS-ester decay.
      If the protein tolerates high pH but not the carbonate buffer, another buffer can be used and adjusted to pH 8.3. A HEPES buffer has been successfully used for this purpose, as it maintains sufficient buffer capacity at pH >8. PBS can be adjusted to pH 8.3, but this is outside its buffer capacity, requiring careful monitoring of pH fluctuations. Refer to the buffer chart in Figure 3: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/protein-biology/gel-electrophoresis/reproducibility-with-biological-buffers. Avoid buffers containing primary amines, such as TRIS, as they will compete with lysines and reduce reaction yield.
      A pH of 8.0 might be sufficient with otherwise identical reaction conditions and is tolerated by many proteins.
      If using PBS at pH 7.4, the reaction will occur more slowly. Instead of the one-hour reaction time in the protocol, label for three hours or overnight. Increasing the dye concentration is also an option. The kit provides enough ATTO643-NHS to use twice the concentration or more. Conduct a test reaction, measure the degree of labeling (DOL), and adjust reaction time and/or dye concentration if necessary. A starting point is a 3-hour reaction time at room temperature with 1.5x the dye amount recommended in the protocol.