Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,60 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 361,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H29NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
5955761
Assay:
≥97.0% (TLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Octanoylcarnitine is the physiologically active form of octanoylcarnitine and is detected in medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency. MCAD is characterized by intolerance to prolonged fasting, recurrent episodes of hypoglycemic coma with medium-chain dicarboxylic aciduria, impaired ketogenesis, and low plasma and tissue carnitine levels.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -15±2°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -17±2°, c = 1 in methanol | optical activity [α]/D -18±2°, c = 1 in methanol |
| impurities ≤10% water | impurities ≤10% water | impurities ≤10% water | impurities ≤10% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoyl-L-carnitin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 50892-50MG | 04061833411360 |
| 50892-10MG | 04061833380796 |