Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11LiO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥93.0% (qNMR)
assay
≥93.0% (qNMR)
optical activity
[α]/D -26±3°, c = 0.1 in 0.1 M HCl (16 h)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].C[C@@](O)(CCO)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O4.Li/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9;/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/t6-;/m1./s1
InChI key
PVWNXFFXFNEHDZ-FYZOBXCZSA-M
Application
Mevalonsäure kann als Referenzmaterial in Assays zur Trennung oder zum Nachweis von Mevalonsäure verwendet werden. Mevalonsäure ist ein Präkursor von Isopentenylpyrophosphat (IPP) und dem Mevalonatweg, der zur Isoprenoid-Biosynthese führt. Mevalonsäure kann als Substrat zur Identifizierung und Charakterisierung von Mevalonatkinase(n) verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Mevalonsäure ist ein Zwischenprodukt des Mevalonatwegs, aus dem Terpene und Steroide entstehen. Diese Funktion bietet Behandlungsmöglichkeiten für Stoffwechselstörungen[1] [2] [3][4][5], R-Mevalonat sammelt sich bei Patienten mit der autosomal-rezessiv vererbten Mevalonsäureurie an, einer angeborenen Störung der Cholesterin- und Nichtsterin-Isopren-Biosynthese[6].
Packaging
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
S M Houten et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 60(6), 1118-1134 (2003-07-16)
Mevalonate kinase (MK) is an essential enzyme in the isoprenoid biosynthesis pathway which produces numerous biomolecules (isoprenoids) involved in a variety of cellular processes. The indispensability of MK and isoprenoid biosynthesis for human health is demonstrated by the identification of
Irina Buhaescu et al.
Clinical biochemistry, 40(9-10), 575-584 (2007-05-01)
Mevalonate pathway is an important metabolic pathway which plays a key role in multiple cellular processes by synthesizing sterol isoprenoids, such as cholesterol, and non-sterol isoprenoids, such as dolichol, heme-A, isopentenyl tRNA and ubiquinone. While extensively studied in regard with
A Scoppola et al.
Kidney international, 51(3), 908-912 (1997-03-01)
Mevalonic acid (mevalonate or MVA), is an obligate precursor in the biosynthetic pathway of cholesterol. It is partially metabolized by the kidneys and its plasma concentrations are an index of endogenous cholesterol synthesis. The aim of the present study was
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 50838-50MG | 04061832489483 |
| 50838-10MG | 04061832404486 |