Fortfahren mit
50661
D-Tagatose 6-phosphat Lithiumsalz
≥95% (TLC)
Synonym(e):
D-Tagatofuranose 6-phosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 863,00
€ 647,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13O9P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.14 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
€ 647,25
Listenpreis€ 863,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
optical activity
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
−20°C
Application
D-Tagatose 6-phophate is a metabolite in the biosynthetic pathway converting galactose 6-phosphate to pyruvate. D-Tagatose 6-phosphate is a substrate for tagatose-6-phosphate kinase which converts it into D-tagatose 1,6-bisphosphate with the transfer of a phosphate from ATP. [1]
Biochem/physiol Actions
An enzyme substrate for D-tagatose-6-phosphate kinase[2], and key metabolite of the tagatose-6-phosphate pathway linking D-galactose-6-phosphate with D-glyceraldehyde-3-phosphate.[3]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
788327915692034
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50661-1MG04061833045794
50661-5MG04061833045800