Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 409,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-773-7
MDL number:
Specific activity:
≥50 U/mg
Biological source:
Porcine liver
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
Porcine liver
Quality Segment
form
lyophilized solid, powder
quality
lyophilized
specific activity
≥50 U/mg
mol wt
Mr ~162000
color
slightly beige
storage temp.
−20°C
General description
Porcine liver esterase (PLE) is localized in the endoplasmic reticulum (ER).[1]
Application
Pig liver esterase is commonly used for kinetic resolutions and assymetric synthesis in organic chemistry[2].
Esterase aus der Schweineleber wird zur Katalysierung der Hydrolyse von Pentaacetylcatechin und Epicatechin bei pharmazeutischen sowie industriellen Anwendungen verwendet.
Esterase aus der Schweineleber wird häufig für kinetische Auflösungen und die asymmetrische Synthese in der organischen Chemie verwendet.
Esterase aus der Schweineleber wird häufig für kinetische Auflösungen und die asymmetrische Synthese in der organischen Chemie verwendet.
Esterase from porcine liver has been used as a negative control in fluorescence measurement studies.[3]
Biochem/physiol Actions
Esterase wirkt auf wasserlösliche Carboxylester ein, die kurzkettige Fettsäuren enthalten. Ihre Funktionalität wird auf die katalytische Triade Ser, His und Asp/Glu zurückgeführt.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Valeriansäure-ethylester (Fluka®-Nr. 30784) pro Minute bei pH 8,0 und 25°C umsetzt
enthält 1,4-Dithioerythrit
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source Porcine liver | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥50 U/mg | specific activity ≥15 units/mg solid | specific activity ≥0.2 U/mg | specific activity ≥4 U/mg |
| form lyophilized solid, powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form powder |
| mol wt Mr ~162000 | mol wt 168 kDa | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color slightly beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esterase aus Schweineleber
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?