Fortfahren mit
453M-9
p53 (DO7) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DO7, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
DO7, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (453M-94), vial of 0.5 mL concentrate (453M-95), bottle of 1.0 mL predilute (453M-97), vial of 1.0 mL concentrate (453M-96), bottle of 7.0 mL predilute (453M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2bκ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Das Tumorsuppressorprotein Anti-p53 erkennt ein als Suppressor-Genprodukt p53 identifiziertes 53-kDa-Phosphoprotein. Es reagiert mit der mutierten Form sowie mit der Wildform von p53. Eine positive Zellkernfärbung mit diesem Antikörper ist nachweislich ein negativer Prognosefaktor in Brust-, Lungen-, kolorektalen und Urothelkarzinomen. Der positive Nachweis von Anti-p53 wird auch zur Differenzierung des serösen Uteruskarzinoms vom Endometriumkarzinom sowie zum Nachweis der intratubulären Keimzellneoplasie verwendet.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
p53-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 453S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
453M-940841683142706
453M-960841683142720
453M-980841683142744
453M-970841683142737
453M-950841683142713