Fortfahren mit
44670
Fast Blue BB-Salz Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
suitable for microscopy
Synonym(e):
4-Benzoylamino-2,5-diethoxy-benzoldiazoniumchlorid Zink Doppelsalz, Diazotiertes 4-Amino-2,5-diethoxy-benzanilid Zink Doppelsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,90
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H18N3O3Cl · 1/2 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.94
EC Number:
226-817-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
37175
Beilstein/REAXYS Number:
1845288
€ 33,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
solubility
hot water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥100 at 390-400 nm in water, ≥200 at 325-335 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
General description
Fast blue BB salt hemi(zinc chloride) salt is suitable as a common coloring agent for TLC (thin layer chromatography) analysis of cannabis. It is also suitable for histochemistry studies. It is of 415.9kDa.
Application
Fast blue BB salt hemi(zinc chloride) salt has been used to prepare substrate solution for tissue-blot enzyme-immunoassay procedure. It has been used in immunohistochemical staining.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3378D9805F0500
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
hot water: 0.01 g/10 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marjorie B Medina
Journal of agricultural and food chemistry, 59(5), 1565-1571 (2011-02-12)
A new method for the detection of phenolics in food systems was developed. This method is based on interactions of phenolics with Fast Blue BB diazonium salt in alkali pH, forming azo complexes, with the absorbance measured at 420 nm
L Wagner et al.
Journal of immunological methods, 142(2), 147-155 (1991-09-13)
A trypsin-like serine esterase (SE) is known to be present in cultured cells with cytolytic potential. The distribution pattern of this enzyme in haematological cells and body tissues has been assessed using a method which permits rapid identification of individual
B Algermissen et al.
Experimental dermatology, 3(6), 290-297 (1994-12-01)
In order to gain insights into the dynamics of mast cell subpopulations in normal and diseased skin, a novel enzyme-histochemical double and triple staining method was employed that allowed the detection of metachromasia (toluidine blue) and the mast cell proteases
Global Trade Item Number
SKUGTIN
650714-5G04061831811452
650714-25G04061831822472
44670-50G04061832286181
44670-10G04061833471784
Questions
  1. Hello, I would like to ask about product Fast Blue BB (Cat. No. 44670). I know this substrate generally produces a blue color, but the datasheet mentions “very yellow”. Could you please clarify what the actual color of the reaction product is?
    1 answer
    1. There is no available data sheet. The Certificate of Analysis does state that when Fast Blue BB is dissolved in water, the color of the solution will be various shades of yellow. In use Fast Blue BB acts as a coupling agent in a variety of technics. In practice Fast Blue BB is used in conjunction with various napthol/napthyl substates. The color observed should be blue - not yellow.