Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H15F7O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
22620423
Das Produkt 44629 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
O=C(CCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C20H15F7O4/c21-10-6-5-7-11(22)19(10)30-12(28)8-3-1-2-4-9-13(29)31-20-17(26)15(24)14(23)16(25)18(20)27/h5-7H,1-4,8-9H2
InChI key
QCEAIUJTXLLHIX-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.[1]
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Adam T Slósarczyk et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 18(4), 261-269 (2012-03-07)
An efficient method for the heteroconjugation of biomolecules carrying free amino groups was reported previously, where mixed polyfluorophenyl diesters of dicarboxylic acids with varied aliphatic chain length were shown to be efficient reagents for the conjugation of a variety of
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 44629-50MG | 04061832010328 |
| 44629-5MG | 04061833627167 |
| 44629-10MG | 04061832019246 |
| 44629-25MG | 04061833627150 |