Fortfahren mit
44023
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lacton
Synonym(e):
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-gluconsäure-δ-lacton, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-δ-lacton, N-Acetylglucosamino-1,5-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.19
Beilstein/REAXYS Number:
1685090
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Assay:
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5-,6+,7?/m0/s1
InChI key
NELQYZRSPDCGRQ-BJBIKLFWSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)