Fortfahren mit
43794
1,4-Dithioerythritol
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland Reagens, DTE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.230,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
€ 1.230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.), 82-85 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.400, λ: 280 nm Amax: 0.050
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Reagenz zum Erhalten der −SH-Gruppen im reduzierten Zustand; sorgt für eine quantitative Reduzierung der Disulfide
Other Notes
Cleavage of disulfide bonds in proteins[1][2]; Prevents oxidation of sulfhydryl-containing proteins during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis[3]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple method for stabilizing protein-sulfhydryl groups during SDS-gel electrophoresis.
L C Lane
Analytical biochemistry, 86(2), 655-664 (1978-06-01)
A specific and sensitive assay for disulfides.
W L Zahler et al.
The Journal of biological chemistry, 243(4), 716-719 (1968-02-25)
Reductive cleavage of cystine disulfides with tributylphosphine.
U T Rüegg et al.
Methods in enzymology, 47, 111-116 (1977-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
43794-5G04061833355428
43794-25G04061833417089