Fortfahren mit
43388
Esteraseisoenzym-1 aus Schweineleber, rekombinant
recombinant, expressed in E. coli, ≥30.0 U/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,20
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
Specific activity:
≥30.0 U/g
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 90,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥30.0 U/g
storage temp.
−20°C
Application
Esterase Isoenzymes may be used to identify the monocytic element in normal and leukemic cells[1]. They may be used for the biochemical characterization of different hematopoietic cell lineages and stages of differentiation when studying leukemias and lymphomas. Esterase Isoenzyme 1, product 43388, is recombinant and from porcine liver. It is expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2884E3019E0887
specific activity
≥30.0 U/g
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥15 units/mg solid
specific activity
≥30 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
crystalline, powder or flakes, crystals
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)