Fortfahren mit
42726
3-(4,6-Difluortriazinylamino)-7-methoxy-cumarin
≥95% (coupling to amines)
Synonym(e):
FAMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8F2N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (coupling to amines)
fluorescence
λex 340 nm; λem 421 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
SMILES string
COc1ccc2C=C(Nc3nc(F)nc(F)n3)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H8F2N4O3/c1-21-7-3-2-6-4-8(10(20)22-9(6)5-7)16-13-18-11(14)17-12(15)19-13/h2-5H,1H3,(H,16,17,18,19)
InChI key
HHJOBSJNFNVLNR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
209503-10G04061832594057