Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-5, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (420M-14), vial of 0.5 mL concentrate (420M-15), bottle of 1.0 mL predilute (420M-17), vial of 1.0 mL concentrate (420M-16), bottle of 7.0 mL predilute (420M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1
control
lobular breast carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... CTNND1(1500)
General description
p120-Catenin wird auf Chromosom 11q11 kodiert. Alpha-Catenin und Beta-Catenin binden an die intrazelluläre Domäne von E-Cadherin, während p120-Catenin an einer Juxta-Membranstelle an E-Cadherin bindet.[1] Der Komplex stabilisiert die Tight Junctions. In der Zelle ist p120-Catenin im E-Cadherin-/Catenin-Zelladhäsionskomplex lokalisiert, assoziiert direkt mit dem zytoplasmatischen C-Terminus von E-Cadherin und kann in ähnlicher Weise mit anderen Cadherinen interagieren.[2] Ein Mangel an E-Cadherin führt zu einer intrazytoplasmatischen Anhäufung von p120-Catenin. Das lobuläre Karzinom der Brust weist eine intrazytoplasmatische Anhäufung von p120-Catenin auf, während das duktale Karzinom reduziertes Membran-p120-Catenin ohne zytoplasmatische Anhäufung aufweist.[3][4] Bei Magen- und Kolonkarzinomen geht ein starkes zytoplasmatisches p120-Catenin mit einer diskohäsiven infiltrativen Morphologie einher.[5][6]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer (pH 7,3–7,7) mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
p120-Catenin-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 420S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 420M-18 | 0841683121978 |
| 420M-15 | 0841683142058 |
| 420M-17 | 0841683121961 |
| 420M-16 | 0841683142065 |
| 420M-14 | 0841683142041 |