Fortfahren mit
416-500
Human Osteoblast Basal Medium (500ml)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Basal Medium without Growth Supplement
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R416-500CN416-500810-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
416-50004061832089324