Fortfahren mit
40941
Methylphosphonsäure
99.0-101.0% (T)
Synonym(e):
MPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
2.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.200,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3P(O)(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.02
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-607-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739372
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
€ 80,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
99.0-101.0% (T)
loss
≤2.0% loss on drying
pH
0.9-1.4
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly pure methylphosphonic acid for phosphoproteome analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylphosphonsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mostafa Zarei et al.
Journal of proteome research, 11(8), 4269-4276 (2012-07-10)
In large-scale phosphoproteomics studies, fractionation by strong cation exchange (SCX) or electrostatic repulsion-hydrophilic interaction chromatography (ERLIC) is commonly used to reduce sample complexity, fractionate phosphopeptides from their unmodified counterparts, and increase the dynamic range for phosphopeptide identification. However, these procedures
Mostafa Zarei et al.
Journal of proteome research, 10(8), 3474-3483 (2011-06-21)
Reversible phosphorylations play a critical role in most biological pathways. Hence, in signaling studies great effort has been put into identification of a maximum number of phosphosites per experiment. Mass spectrometry (MS)-based phosphoproteomics approaches have been proven to be an
C E Pritchard et al.
Nucleic acids research, 22(13), 2592-2600 (1994-07-11)
The HIV-1 regulatory proteins tat and rev are both RNA binding proteins which recognize sequences in duplex RNA which are close to structural distortions. Here we identify phosphate contacts which are critical for each binding reaction by use of a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40941-2.5G04061831579925
40941-100MG04061831579918
40941-500MG04061831579932