Fortfahren mit
404A-1
C4d Rabbit Polyclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (404A-14), vial of 0.5 mL concentrate (404A-15), bottle of 1.0 mL predilute (404A-17), vial of 1.0 mL concentrate (404A-16), bottle of 7.0 mL predilute (404A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
control
lymph node, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... C4B(721)
General description
C4d ist ein stabiles Spaltungsproduktüberbleibsel der klassischen Komplementaktivierung, das nach der Einleitung des klassischen antikörperinduzierten Signalwegs kovalent an Endothel und Basalmembran gebunden wird. Als etablierter Marker der antikörpervermittelten akuten Abstoßung von Nierenallotransplantaten und seiner Vorliebe für Endothel, kann diese Komponente sowohl bei der chronischen Abstoßung von Nierenallotransplantaten als auch bei der hyperakuten Abstoßung, akuten vaskulären Abstoßung, akuten zellulären Abstoßung und Grenzlinienabstoßung in peritubulären Kapillaren nachgewiesen werden. Es ist ein signifikanter Prädikator für das Nierentransplantatüberleben und eine Hilfe bei der Behandlung einer akuten Abstoßung.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
C4d-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 404S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5500020
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
SP91, monoclonal
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)