Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1F5, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
1F5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (401M-14), vial of 0.5 mL concentrate (401M-15), bottle of 1.0 mL predilute (401M-17), vial of 1.0 mL concentrate (401M-16), bottle of 7.0 mL predilute (401M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG2a
control
synovial sarcoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... TLE1(7088)
General description
Transducin-like enhancer protein 1 (TLE1) ist ein Protein, das vom Gen TLE1 codiert wird und an der Steuerung der Hämatopoese sowie der neuronalen und terminalen epithelialen Differenzierung beteiligt ist. Positive immunhistochemische Kernfärbung mit Anti-TLE1 ist nützlich zum Identifizieren von Synovialsarkom. Die TLE1-Expression tritt auch in anderen Weichgewebeneoplasien auf, in der Regel in geringen Mengen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
TLE1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 401S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 401M-15 | 0841683141129 |
| 401M-17 | 0841683141143 |
| 401M-16 | 0841683141136 |
| 401M-14 | 0841683141112 |
| 401M-18 | 0841683141150 |