Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 € 300,75 |
Über diesen Artikel
€ 300,75
Listenpreis€ 401,00Sparen Sie 25%description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mol wt
201.35 g/mol
impurities
≤0.03% peroxides (as H2O2)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
InChI key
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay - | assay ≥98.0% (NT) |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt 201.35 g/mol | mol wt 229.40 g/mol | mol wt 229.40 g/mol | mol wt 257.46 g/mol |
| cation traces Ca: ≤500 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.03% peroxides (as H2O2) | impurities ≤0.03% peroxides (as H2O2) | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 40103-5G-F | 04061832860183 |