Products ending in 4, 5, or 6 are concentrates, while those ending in 7, 8, or 0 are ready to use or prediluted.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (393A-14), vial of 0.5 mL concentrate (393A-15), bottle of 1.0 mL predilute (393A-17), vial of 1.0 mL concentrate (393A-16), bottle of 7.0 mL predilute (393A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
control
sebaceous neoplasms (intracytoplasmic lipid droplet)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... PLIN2(123)
General description
Von 25 Talgdrüsenkarzinomen waren 23 (92 %) auch mit einem ähnlichen Muster markiert. In Fällen schwach differenzierter Talgdrüsenkarzinome (n = 11), bei denen die Talgdrüsendifferenzierung nicht zuverlässig in H&E-Abschnitten interpretiert werden konnte, markierte Adipophilin darüber hinaus die Talgzellen in 9 von 11 Fällen (82 %) ausgeprägt und membranartig mit intrazytoplasmatischen Fetttröpfchen. Zudem waren 10 von 10 (100 %) Xanthelasmen, 9 von 10 (90 %) Xanthogranulomen, 6 von 6 (100 %) Xanthomen und 9 von 13 (63 %) metastatischen Nierenzellkarzinomen auch schwach bis mäßig positiv gegenüber Adipophilin.[2] Die Expression von Adipophilin mit einem membranartigen Färbemuster wurde bei keiner der anderen Klarzellläsionen der Haut beobachtet, einschließlich Basalzell- und Plattenepithelkarzinomen, Trichilemmomen, Klarzellhidradenomen oder Ballonzellnävi. Interessanterweise wurde in benachbarten Makrophagen, Keratohyalingranula von Plattenepithelzellen und einigen Tumorzellen eine nicht-spezifische granuläre Aufnahme von Anti-Adipophilin beobachtet. Deshalb eignet sich Anti-Adipophilin für die Immunfärbung von formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe und ist hilfreich bei der Identifizierung von intrazytoplasmatischen Lipiden, die bei Talgdrüsenläsionen auftreten. Es ist besonders nützlich bei der Identifizierung von intrazytoplasmatischen Lipidvesikeln in schwach differenzierten Talgdrüsenkarzinomen bei schwierigen Fällen wie kleinen periokularen Biopsieproben.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 393A-14 | 0841683140580 |
| 393A-17 | 0841683140610 |
| 393A-18 | 0841683140627 |
| 393A-16 | 0841683140603 |
| 393A-15 | 0841683140597 |
-
How can a concentrate product be distinguished from a predilute?