Fortfahren mit
376M-9
S100P (16/f5) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16/f5, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
16/f5, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (376M-94), vial of 0.5 mL concentrate (376M-95), bottle of 1.0 mL predilute (376M-97), vial of 1.0 mL concentrate (376M-96), bottle of 7.0 mL predilute (376M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
breast, pancreatic ductal adenocarcinoma, urothelial carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, nuclear
Gene Information
human ... S100P(6286)
General description
S100P gehört zur Proteinfamilie S100. Diese Gruppe wird in verschiedensten Zellen exprimiert und spielt vermutlich eine Rolle im Voranschreiten des Zellzyklus und in der Zelldifferenzierung. S100P wurde ursprünglich in eher großen Mengen in der Plazenta identifiziert. Anti-S100P mit nukleärer oder nukleärer/zytoplasmischer Immunreaktivität kann bei quasi 100 % aller duktalen Pankreasadenokarzinome in Pankreasresektionen und Biopsieproben, die mittels Feinnadelaspiration entnommen wurden, beobachtet werden. Anti-S100P färbt nicht die gutartigen Pankreasgänge und die azinösen Drüsen. S100P wurde in den Zellen quasi aller getesteten intraduktalen papillär-muzinösen Neoplasien nachgewiesen. S100P wird im invasiven Teil von intraduktalen papillär-muzinösen Neoplasien einschließlich perineuraler, lymphatischer und minimaler Invasion klar exprimiert (100 %). Biopsien von Gallengängen mit primärem Adenokarzinom (90 %) zeigten eine starke Färbung von Zellkern und Zytoplasma auf Anti-S100P, wobei keine der 32 gutartigen Biopsien eine Anti-S100P-Immunreaktivität an den Tag legte. Ein immunhistochemisches Panel einschließlich Anti-S100P kann nützlich sein, um bei schwierigen Gallengangbiopsien Adenokarzinome von reaktiven epithelialen Veränderungen zu unterscheiden. Der Nachweis von S100P kann helfen, urotheliale Karzinome von anderen Neoplasien des Urogenitalsystems abzugrenzen, die für die Differenzialdiagnose infrage kommen.[1][2][3][4][5][6]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
S100P-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 376S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)