Fortfahren mit
36766
2,6-Dimethylanilin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,6-Xylidin, 2-Amino-1,3-dimethylbenzen, 2-Amino-m-xylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-758-7
Beilstein/REAXYS Number:
636332
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
PESTANAL®
assay
~99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D146005D145807137863
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
~99%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylanilin
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
87-62-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bozena Kaczmarczyk et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(2), 369-376 (2007-03-03)
The reaction of aniline with p-dibenzoylobenzene (K1) can lead to Z/Z, Z/E and E/E isomers however the only Z/Z and E/E were formed. At room temperature these isomers may be separated, thus the corresponding FTIR spectra could be recorded. The
Nalinrut Masomboon et al.
Journal of hazardous materials, 192(1), 347-353 (2011-06-08)
The kinetics of 2,6-dimethylaniline degradation by Fenton process, electro-Fenton process and photoelectro-Fenton process was investigated. This study attempted to eliminate the potential interferences from intermediates by making a kinetics comparison of Fenton, electro-Fenton and photoelectro-Fenton methods through use initial rate
Ming-Wei Chao et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 130(1), 48-59 (2012-07-27)
Several alkylanilines with structures more complex than toluidines have been associated epidemiologically with human cancer. Their mechanism of action remains largely undetermined, and there is no reported evidence that it replicates that of multicyclic aromatic amines even though the principal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36766-250MG-R04061841423133
36766-1G-R04061831827446
36766-250MGR04061841390763