Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (363A-14), vial of 0.5 mL concentrate (363A-15), bottle of 1.0 mL predilute (363A-17), bottle of 7.0 mL predilute (363A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PAX8(7849)
General description
PAX-8 ist ein Transkriptionsfaktor, der während der embryonalen Entwicklung von Müller-Gängen,Nieren und Schilddrüse exprimiert wird. In einigen Epithelzellarten dieser adulten Gewebefindet eine fortlaufende Expression statt. PAX-8 ist ein nützlicher Marker für Neoplasmen gynäkologischen, renalen und thyroidalenUrsprungs. Dieser Antikörper zielt auf den N-Terminus des PAX-8-Moleküls ab. Dieser Abschnitt des Proteins istbei anderen PAX-Proteinen wie PAX-5 und PAX-6 gleich, weshalb es mit diesen Proteinenzu einer Kreuzreaktivität kommen kann, die durch die Markierung von ausgewählten Lymphozyten undneuroendokrinen Zellen nachgewiesen werden kann.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?