Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D5 & 16B4, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
D5 & 16B4, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (356M-14), vial of 0.5 mL concentrate (356M-15), bottle of 1.0 mL predilute (356M-17), vial of 1.0 mL concentrate (356M-16), bottle of 7.0 mL predilute (356M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1
control
mesothelioma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Ein positiver Nachweis von Anti-CK 5/6 konnte bei 65 % bis 100 % der epitheloiden Mesotheliome, bei 0 % bis 19 % der Lungenadenokarzinome und 22 % bis 80 % der serösen Ovarial- und Peritonealkarzinome beobachtet werden.[1][2][3] Keratin 5/6 wird in der Regel bei Lungenadenokarzinomen nicht exprimiert. Sollte jedoch eine derartige Expression vorliegen, beschränkt sich die Reaktion für gewöhnlich auf fokale Bereiche oder verstreute Zellen.[1][2][3][4] Die wahrscheinlichste Ursache für einen derartigen Befund ist eine vorhandene squamöse Differenzierung des Lungenadenokarzinoms. Der positive Nachweis von Anti-CK 5/6 hat sich beim Erkennen von Plattenepithelkarzinomen der Haut als nützlich erwiesen.[5][6] Weniger als 10 % der Mamma-, Darm- und Prostatakarzinome wiesen eine positive Färbung für diesen Marker auf.[4] Anti-CK 5/6 wurde zudem in Prostata und Brust erfolgreich als Marker für Myoepithelzellen zur Bestimmung der Malignität eingesetzt.[7][8][9][10] Anti-CK 5/6 ist ein nützlicher Marker, um Plattenepithelzellkarzinome der Lunge von Lungenadenokarzinomen und großzelligen Karzinomen innerhalb eines Panels zu unterscheiden, das Antikörper gegen TTF-1, Napsin A, p63, SOX-2, Desmocollin 3 und Desmoglein 3 enthält.[3][8]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Cytokeratin 5/6-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 356S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?