Fortfahren mit
355A-1
GLUT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (355A-14), vial of 0.5 mL concentrate (355A-15), bottle of 1.0 mL predilute (355A-17), vial of 1.0 mL concentrate (355A-16), bottle of 7.0 mL predilute (355A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
control
colorectal carcinoma, mesothelioma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... SLC2A1(6513)
General description
Der Glucosetransporter Typ I (GLUT1), ein Prototyp der GLUT-Superfamilie, ist ein membranassoziiertes Protein für den Glucosetransport in die Erythrozyten.[1] Es handelt sich um einen wichtigen Glucosetransporter in der Blut-Hirn-Schranke von Säugetieren, der auch den Glucosetransport in die Endothelzellen des Gefäßsystems, Fettgewebes und Herzmuskels vermittelt.[1] GLUT1 ist in vielen menschlichen Geweben nachweisbar, unter anderem in Dickdarm, Lunge, Magen, Speiseröhre und Brust.[1] GLUT1 wird in bösartigen Zellen und in einer Vielzahl von Tumoren überexprimiert, unter anderem in Brust, Bauchspeicheldrüse, Gebärmutterhals, Endometrium, Lunge, Mesothel, Dickdarm, Blase, Schilddrüse, Knochen, Weichteilgewebe und Mundhöhle.[1] Es wurde in mehr als einer Studie gezeigt, dass der immunhistochemische Nachweis von GLUT1 zwischen reaktivem Mesothel und malignem Mesothel differenzieren kann.[1][2]Anti-GLUT1 ist außerdem hilfreich bei der Unterscheidung einer gutartigen Endometriumhyperplasie von einer atypischen Endometriumhyperplasie bzw. einem Adenokarzinom.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer (pH 7,3–7,7) mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
GLUT1-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 355S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alaa Afify et al.
Acta cytologica, 49(6), 621-626 (2006-02-03)
To evaluate the extent to which adenocarcinomas in body cavity fluids express GLUT-1 in comparison to currently available markers for adenocarcinomas. Archival paraffin-embedded cell blocks of serous fluids from 25 cases of benign effusions containing reactive mesothelial cells and 39
Value of immunohistochemical markers in differentiating benign from malignant mesothelial lesions
Acurio A, et al.
United States and Canadian Academy of Pathology Annual Meeting, 2008 null
Yasufumi Kato et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 20(2), 215-220 (2006-12-29)
The separation of benign reactive mesothelium (RM) from malignant mesothelial proliferation can be a major challenge. A number of markers have been proposed, including epithelial membrane antigen, p53 protein, and P-glycoprotein. To date, however, no immunohistochemical marker that allows unequivocal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
355A-140841683138242
355A-180841683138280
355A-150841683138259
355A-160841683138266
355A-170841683138273