Fortfahren mit
319M-1
Zytokeratin 19 (A53-B/A2.26) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A53-B/A2.26, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
A53-B/A2.26, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (319M-14), vial of 0.5 mL concentrate (319M-15), bottle of 1.0 mL predilute (319M-17), vial of 1.0 mL concentrate (319M-16), bottle of 7.0 mL predilute (319M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2aλ
control
colon
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT19(3880)
General description
Anti-Zytokeratin 19 reagiert mit einfachen und komplexen Epithelien, einschließlich glandulärem undduktalem Epithel von Organen wie Magen-Darm-Trakt und Brust sowiePlattenepithel. Die CK19-Expression tritt bei vielen Karzinomen auf, einschließlich Karzinomen des Darms,Magens, Pankreas, Gallentrakts, der Leber und Brust. Anti-Zytokeratin 19 wird verwendet, um die Identifizierungvon Neoplasien in der Leber zu erleichtern und die Identifizierung von papilläremSchilddrüsenkarzinom zu unterstützen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Zytokeratin 19-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 319S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
319M-160841683135555
319M-180841683135579
319M-170841683135562
319M-150841683135548
319M-140841683135531