Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
NAT105, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NAT105, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (315M-94), vial of 0.5 mL concentrate (315M-95), bottle of 1.0 mL predilute (315M-97), vial of 1.0 mL concentrate (315M-96), bottle of 7.0 mL predilute (315M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
PD-1 (Programmed cell death protein 1), auch bekannt als CD279, ist ein Typ-I-Transmembranprotein, das auf aktivierten T-Zellen, B-Zellen und Monozyten exprimiert wird. PD-1 und seine Liganden (PD-L1 und PD-L2) fungieren als ein Immun-Kontrollweg durch Regulation der T-Zell-Aktivierung und von Autoimmunreaktionen. PD-1 markiert follikuläre T-Helfer-Zellen und ist deshalb ein nützlicher Marker für angioimmunoblastische T-cell-Lymphome.[1]
PD-1 (programmiertes Zelltod-Protein 1) wird auf aktivierten T-Zellen, B-Zellen und myeloischen Zellen exprimiert. Anti-PD-1 ist ein Marker für angioimmunoblastisches Lymphom und deutet darauf hin, dass eine einzige Zelle der Ursprung der Neoplasie ist. Anders als CD10 und BCL6 wird PD-1 nur von wenigen B-Zellen exprimiert; daher ist Anti-PD-1 unter Umständen ein spezifischerer und besser geeigneter diagnostischer Marker für angioimmunoblastisches Lymphom. Außerdem erbringt die PD-1-Expression den Nachweis, dass ein angioimmunoblastisches Lymphom eine von Keimzentrumszellen-assoziierten T-Zellen abgeleitete Neoplasie ist. Die PD-1-Expression bei angioimmunoblastischem Lymphom unterstützt dieses Modell einer Onkogenese aus T-Zellen weiter: Es geht davon aus, dass spezifische T-Zell-Subtypen eine neoplastische Transformation erleben und daraus spezifische, histologisch, immunphänotypisch und klinisch eindeutige Subtypen von T-Zell-Neoplasien entstehen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
PD-1-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 315S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?