Fortfahren mit
311R-1
PAX-2 (EP235) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP235, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP235, monoclonal
description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
bottle of 1.0 mL predilute (311R-17), bottle of 7.0 mL predilute (311R-18), vial of 0.1 mL concentrate (311R-14), vial of 0.5 mL concentrate (311R-15), vial of 1.0 mL concentrate (311R-16)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... PAX2(5076)
General description
PAX-2 ist ein Homeogen, das bei der Nierenentwicklung stark exprimiert wird. Das PAX-2-Gene wird im metanephrischen Mesenchym nach Induktion der Ureterknospe exprimiert und ist eine wesentlicher Faktor für die Mesenchym-Epithel-Konversion. PAX-2-transgene Tiere haben schwere Nierenanomalien und -zysten, aber keine Merkmale von soliden Tumoren. Das onkogene Potenzial der PAX-Genfamilie wurde <em>in vitro</em> durch die Transformation von Zellkulturen und <em>in vivo</em> durch Zellinjektionen in Nacktmäusen belegt. Gnarra et al. zeigten die PAX-2-Expression in Nierenkarzinomen-Zelllinien und wiesen auf ihre potenzielle Rolle bei der Zellproliferation in diesen Linien hin.1 Mazal et al. zeigten die nukleäre PAX-2-Expression bei 88 % der klarzelligen Nierenzellkarzinome und bei 18 % der papillären Nierenzellkarzinome, sowie 13 % der chromophoben Nierenzellkarzinome.2 Vor Kurzem belegten Chivukula et al. den Nutzen bei der Unterscheidung seröser papillärer Ovarialkarzinome (anti-PAX-2-positiv) von Mammakarzinomen (anti-PAX-2-negativ).3
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
PAX-2-Objektträger für Positiv-Kontrollen, Produktnr. 261S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Ein Überblick über die Immunhistochemie-Diagnostik, in dem ihre zentrale Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten in der modernen klinischen Pathologie hervorgehoben wird.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
311R-17-RUO04061836596040
311R-170841683134930
311R-140841683134893
311R-160841683134909
311R-180841683134947
311R-150841683134923
311R-14-RUO04061826681855
311R-16-RUO04061826681893
311R-18-RUO04061826681930
311R-15-RUO04061826681879