Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 404,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352111
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 552-558 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 550 maleimide is suitable for fluorescence labeling of thiol/SH containing molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?