Fortfahren mit
30674
Atto 700
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPCE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
€ 261,75
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 261,75
Listenpreis€ 349,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 700 nm
fluorescence
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 692 nm ± 3 nm)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 700 ist ein neues Label mit starker molekularer Absorption (1.2 x 105) und Quantenausbeute (0.25), sowie ausreichend großem Stokes-Shift zwischen Anregungs- und Emissionsmaximum. Atto 700 zeichnet sich durch hohe Photo- und Thermostabilität aus. Es in Wasser außerordentlich gut löslich. Durch eine vernachlässigbare Triplett-Bildungsrate, ist es gut für Einzelmolekül-Nachweis-Anwendungen geeignet.
Application
Atto 700 belongs to a new generation of fluorescent labels. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, excellent thermal and photo-stability, very good water solubility and very little triplet formation. Atto 700 is a zwitterionic dye with a net electrical charge of zero. The fluorescence is efficiently quenched by electron donors like guanine, tryptophan, etc.
Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
406924220852595
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 537 nm; λem 559 nm±5 nm in ethanol
fluorescence
λex 556 nm; λem 578.0 nm±5.0 nm in ethanol
fluorescence
λex 511 nm; λem 533 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥90.0% (HPCE)
assay
≥80.0% (HPCE)
assay
≥90.0% (HPCE)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Multicolour single molecule imaging in cells with near infra-red dyes.
Tynan, C.J., et al.
PLoS ONE, 4, e36265-e36265 (2012)
Daniel Riester et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(13), 3651-3656 (2009-05-22)
Histone deacetylases reside among the most important and novel target classes in oncology. Selective lead structures are intensively developed to improve efficacy and reduce adverse effects. The common assays used so far to identify new lead structures suffer from many
Judith E Berlier et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 51(12), 1699-1712 (2003-11-19)
Amine-reactive N-hydroxysuccinimidyl esters of Alexa Fluor fluorescent dyes with principal absorption maxima at about 555 nm, 633 nm, 647 nm, 660 nm, 680 nm, 700 nm, and 750 nm were conjugated to antibodies and other selected proteins. These conjugates were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
30674-1MG-F04061826750087