Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
human aorta
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Außerdem wurden HAOEC neben humanen Zellen der Arteria subclavia (HScAEC), der Carotis (HCtAEC), der Koronararterie (HCAEC) und der Truncus brachiocephalicus (HBcAEC) verwendet, um aufzuzeigen, dass Blutgefäße aus verschiedenen Geweben nicht nur in hohem Maß heterogen sind, sondern dass sie während einer Entzündungsreaktion auch unterschiedlich mit Leukozyten interagieren (Scott, 2013). Die Autoren zeigten ferner, dass die differenzielle N-Glykosylierung von häufig exprimierten vaskulären Adhäsionsmolekülen für diese Heterogenität sowie für die Modulierung der Signalisierung unter ruhenden und aktiven Entzündungsbedingungen verantwortlich sein könnte. Dies erklärt auch, weshalb bestimmte Strombahnen mehr oder weniger anfällig für bestimmte Erkrankungen oder Reize sind. Nicht zuletzt könnten diese Ergebnisse, wenn Zellen aus verschiedenen Quellen verwendet wurden, aufgrund einer Reihe von nicht kontrollierbaren Variablen wie Alter, Ethnizität, genetische Variabilität oder Lebensstil des Spenders nicht überzeugend validiert werden.
Aufgrund der komplexen Heterogenität, die nicht nur zwischen verschiedenen Spendern, sondern auch zwischen verschiedenen Strombahnen desselben Individuums besteht, wäre es ratsam, neue Erkenntnisse an Primärzellchargen verschiedenen Ursprungs zu bestätigen.
Aufgrund der komplexen Heterogenität, die nicht nur zwischen verschiedenen Spendern, sondern auch zwischen verschiedenen Strombahnen desselben Individuums besteht, wäre es ratsam, neue Erkenntnisse an Primärzellchargen verschiedenen Ursprungs zu bestätigen.
Chargenspezifische Bestellungen können nicht über die Website erfolgen. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten bitte an unseren für Sie zuständigen Außendienstmitarbeiter.
Humane aortische Endothelzellen (HAOEC) stellen ein ausgezeichnetes Modellsystem zur Untersuchung aller Aspekte der kardiovaskulären Funktion und Erkrankung dar. Sie wurden in Dutzenden Forschungspublikationen zur Untersuchung von Diabeteskomplikationen im Zusammenhang mit der kardiovaskulären Funktion, zur Untersuchung des Mechanismus von Immunreaktion und Transplantatabstoßung, zur Untersuchung der durch Luftverunreinigungen, oxidativen Stress und Entzündungen ausgelösten endothelialen Dysfunktion und zur Entwicklung von 3D-endothelialisiertem künstlichem Gewebe sowie neuer Technologien auf der Grundlage neuartiger Materialoberflächen und Arzneimittel zur Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit Gefäßimplantaten eingesetzt.
Ausgewählte HAOEC-Chargen wurden zusätzlich geprüft, um die stimulationsabhängige Angiogenese und die wichtigsten Endothelzellsignalwege (Phosphorylierung von VEGFR, Akt, MAPK sowie Expression von Tie2, eNOS, Axl und Etk/Bmx) zu demonstrieren.
Humane aortische Endothelzellen (HAOEC) stellen ein ausgezeichnetes Modellsystem zur Untersuchung aller Aspekte der kardiovaskulären Funktion und Erkrankung dar. Sie wurden in Dutzenden Forschungspublikationen zur Untersuchung von Diabeteskomplikationen im Zusammenhang mit der kardiovaskulären Funktion, zur Untersuchung des Mechanismus von Immunreaktion und Transplantatabstoßung, zur Untersuchung der durch Luftverunreinigungen, oxidativen Stress und Entzündungen ausgelösten endothelialen Dysfunktion und zur Entwicklung von 3D-endothelialisiertem künstlichem Gewebe sowie neuer Technologien auf der Grundlage neuartiger Materialoberflächen und Arzneimittel zur Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit Gefäßimplantaten eingesetzt.
Ausgewählte HAOEC-Chargen wurden zusätzlich geprüft, um die stimulationsabhängige Angiogenese und die wichtigsten Endothelzellsignalwege (Phosphorylierung von VEGFR, Akt, MAPK sowie Expression von Tie2, eNOS, Axl und Etk/Bmx) zu demonstrieren.
HAOEC von Cell Applications, Inc. wurden wie folgt verwendet:
- zum Demonstrieren, dass ein gesteigerter Glucosefluss bei Diabetes zu einer endothelialen Dysfunktion führt, indem die durch Egr1 vermittelten proinflammatorischen und prothrombotischen Antworten aktiviert werden (Vedantham, 2013);
- zur Untersuchung von Apoptose, oxidativem Stress und Entzündung im Zusammenhang mit Atherosklerose (Fu, 2014), und um die positiven Auswirkungen von Anthocyanin auf durch die Aussetzung gegenüber oxidierten Sterinen beschädigten Endothelzellen zu demonstrieren (Wang, 2012);
- zum Aufzeigen, dass eine Hochregulierung von Thioredoxin durch den AMPK-FOXO3-Signalweg Endothelzellen vor oxidativem Stress schützt und kardiovaskuläre Erkrankungen bei Patienten mit metabolischem Syndrom und Diabetes vorbeugen kann (Li, 2009a,b; Hou, 2010), und um die Beteiligung der AMPK-Kaskade bei der Vermittlung von positiven Auswirkungen von grünem Tee auf das Herz-Kreislauf-System weiter zu klären (Reiter, 2010);
- zum Prüfen der entzündungshemmenden und gefäßerweiternden Eigenschaften eines synthetischen Rutaecarpinderivats (Lee, 2013);
- um zu zeigen, dass glykosyliertes Albumin, das mit Diabeteskomplikationen in Zusammenhang steht, die endotheliale miR-146a-Expression verringert, was zu einer Steigerung der IL-6-Produktion führt, und dass Angiotensin Endothelzellen schützt, indem es die Herabregulierung von miR-146a verhindert (Wang, 2013);
- zum Demonstrieren, dass Luftverunreinigungen die ZO-1-Funktion direkt beeinflussen können, was zu einer gesteigerten Endothelpermeabilität, Entzündungszelltransmigration und Einleitung von Atherosklerose führt (Lo, 2010);
- zum Entdecken, dass die Beteiligung der Stresssignalwege JNK und p38 an der pathologischen Unterdrückung von Thrombomodulin, einem gefäßschützenden Molekül, bei vielen thrombotischen und vaskulären Erkrankungen herabreguliert ist (Rong, 2010);
- um urämische Toxine (insbesondere PAA) bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung mit einer gesteigerten ROS-Produktion und Stimulation von TNF-α in Endothelzellen, was zu Atherosklerose und Gefäßverkalkung führt, in Verbindung zu bringen (Morita, 2011);
- zum Demonstrieren, dass Advanced Glycation Endproducts bei Diabetes zur Erzeugung von ROS in Endothelien über eine anhaltende NF-κB-Aktivierung führen, was zum Fortschreiten von Atherosklerose beiträgt (Morita, 2013);
- zum Entdecken, dass der CD40-Ligand die Monozytenanhaftung an Endothelzellen durch die PKCα-, NF-κB- und VCAM-1-Signalkaskade fördert, was die Rolle von CD40L bei der Atherogenese erklärt (Wu, 2013);
- zum Zeigen, dass Monozyten, die durch Endothelzellen aktiviert werden, eine CD80-Signalisierung erzeugen, die zu einer allogenen Immunreaktion führt, was die Notwendigkeit für eine spezielle Therapie zum Verhindern der Monozytenaktivierung bei einer Allotransplantation aufzeigt (Wang, 2008);
- zum Identifizieren von Tetraspanin CD82 als der Erkennungssensor, der für die Abstoßung von Xenotransplantaten verantwortlich ist (Saleh, 2013);
- zum Entwickeln von 3D-endothelialisiertem künstlichem Gewebe (Sakai, 2012) sowie einer neuen Technologie, die auf neuartigen Materialoberflächen und Arzneimitteln (z. B. Paclitaxel, Sirolimus, Vitamin C, C6-Ceramid und 17β-Estradiol) basiert, um die Proliferation von glatten Muskelzellen zu hemmen und gleichzeitig die Anhaftung und Proliferation von Endothelzellen zu ermöglichen, um das Risiko im Zusammenhang mit Gefäßimplantaten zu minimieren (Wang, 2009, 2011; Kanie, 2012; Deshpande, 2013; Kakade, 2013; Lamichane, 2013);
Application
Herz-Kreislauf-Funktion, Studien zum Immunsystem und zur Transplantatabstoßung, Entwicklung von 3D-endothelialisiertem künstlichem Gewebe, Entwicklung neuer Arzneimittel, Tests der Stent-Transplantat-Kompatibilität
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
- 2. Durchgang, >500.000 Zellen in Basalmedium mit 10 % FBS & 10 % DMSO
- Kann in mindestens 16 Doppelungen kultiviert werden
Bitte beziehen Sie sich auf das HAOEC-Kulturprotokoll.
Other Notes
Basalmedium mit 10 % FBS & 10 % DMSO
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Technical information for working with human aortic endothelial cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Besa Emini Veseli et al.
International journal of molecular sciences, 22(11) (2021-06-03)
Angiogenesis is the process of new blood vessel formation. In this complex orchestrated growth, many factors are included. Lately, focus has shifted to endothelial cell metabolism, particularly to the PFKFB3 protein, a key regulatory enzyme of the glycolytic pathway. A
Development and characterization of a new inhibitor of heme oxygenase activity for cancer treatment.
Olga Mucha et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 671, 130-142 (2019-07-06)
Heme oxygenase-1 (HO-1, HMOX1) degrades pro-oxidant heme into carbon monoxide (CO), ferrous ions (Fe2+) and biliverdin. The enzyme exerts multiple cytoprotective functions associated with the promotion of angiogenesis and counteraction of the detrimental effects of cellular stress which are crucial
Jérôme Duisit et al.
Acta biomaterialia, 73, 339-354 (2018-04-15)
Human ear reconstruction is recognized as the emblematic enterprise in tissue engineering. Up to now, it has failed to reach human applications requiring appropriate tissue complexity along with an accessible vascular tree. We hereby propose a new method to process
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 304-05A | 04061826666647 |