Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 501,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Cysteinsäure Monohydrat, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white to faint yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals | form powder or crystals |
| technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.5% (RT) | assay ≥99% (RT) | assay ≥98.0% |
| optical activity [α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O | optical activity [α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity [α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl | optical activity - |
| mp 267 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp ~230 °C (dec.) | mp 174.1-174.7 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?