Fortfahren mit
3015
Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 819,00
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.920,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
€ 819,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay is a universal biochemical HTS assay for enzymes that produce AMP or GMP, including ubiquitin, SUMO, nucleic acid and protein ligases, phosphodiesterases (PDEs), and synthetases. Enzyme activity is signaled by a decrease in fluorescence polarization as the bound tracer is displaced from the Transcreener® AMP2/GMP2 Antibody. The assay is a simple single step mix-and-read format enabling the use of unmodified native substrate concentrations of 1 – 1000 μM. The assay provides excellent signal at low substrate conversion, with a Z′ =0.7 and =100 millipolarization shift (mP) under normal reaction conditions.
View full Transcreener® product list
Physical form
Kit with buffered aqueous solutions
Preparation Note
3015-1K = 1,000 assay, 384-well
3015-10K = 10,000 assay, 384-well
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
301830133022
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N García-Romero et al.
Journal of translational medicine, 17(1), 75-75 (2019-03-16)
Extracellular vesicles (EVs) are small membrane-bound vesicles which play an important role in cell-to-cell communication. Their molecular cargo analysis is presented as a new source for biomarker detection, and it might provide an alternative to traditional solid biopsies. However, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
292265-5G04061826594445
292265-25G04061826594438
820536025004022536460963
820536901004027269058111
3015-1K04061835356959
3015-10K04061835357086
CRMUCPGO-250ML04061838188748