Fortfahren mit
294R-1
BOB.1 (SP92) Rabbit Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP92, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP92, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (294R-14), vial of 0.5 mL concentrate (294R-15), bottle of 1.0 mL predilute (294R-17), vial of 1.0 mL concentrate (294R-16), bottle of 7.0 mL predilute (294R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1
control
B-cell lymphoma, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... POU2AF1(5450)
General description
Die Expression von BOB.1/OBF.1 ist Großteils auf reife B-Zellen beschränkt. Keimzentrums-B-Zellen zeigen normalerweise eine starke Färbung für BOB.1, wie auch Mantelzonen-B-Zellen und Plasmazellen.[1] Analysen der BOB.1/OBF.1-Expression in einer Reihe von etablierten B-Zelllinien, die verschiedene Stufen der B-Zellentwicklung repräsentieren, legen ein grundlegendes B-Zellen-spezifisches Expressionsmuster nahe. Da sie aus dem Keimzentrum gewonnen werden, sind L&H-Zellen in nodulärem lymphozytenprädominantem Hodgkin-Lymphom konsistent immunreaktiv gegenüber BOB.1. Im Gegenzug exprimieren die Hodgkin/Reed-Sternberg-Riesenzellen bei klassischem Hodgkin-Lymphom beide der zwei Proteine nicht (80 %) oder nur eines (20 %).[1][2][3][4][5] Bei B-Zelllymphomen wird die höchste Expressionsstärke für BOB.1/OBF.1 bei Lymphomen des follikulären Zentrums[6][7], diffusen großzelligen B-Zelllymphomen[8][9] und Burkitt-Lymphomen gemeldet.[9] B-CLL-, MALT-Typ- und Mantelzelllymphome sind negativ oder zeigen eine heterogene/schwächere Reaktivität.10–11 Studien legen nahe, dass Anti-BOB.1 einen hohen Vorhersagewert bei der Unterscheidung von primärem mediastalem B-Zelllymphom von klassischem Morbus Hodgkin aufweist.[10][11]Etwa 50 % von akuter myeloischer Leukämie exprimieren BOB.1.[12]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Other Notes
BOB.1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 294S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
294R-170841683133933
294R-140841683133902
294R-180841683133940
294R-160841683133926
294R-150841683133919