Fortfahren mit
29396
6-Cyclohexylhexyl-β-D-maltosid
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Cymal-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H44O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
508.60
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
€ 387,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
non-ionic
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +47.0±3°, c = 0.5% in methanol
mol wt
micellar average mol wt 32,000
aggregation number
63
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
0.56 mM
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O11/c25-12-15-17(27)18(28)20(30)24(33-15)35-22-16(13-26)34-23(21(31)19(22)29)32-11-7-2-1-4-8-14-9-5-3-6-10-14/h14-31H,1-13H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
WUCWJXGMSXTDAV-QKMCSOCLSA-N
Application
Detergent for the purification and crystallization of membrane-bound proteins in native structure. It has a higher CMC (critical micelle concentration) and is more hydrophobe than the corresponding linear chain analogue (C24): C. Ostermeier, H. Michel, Current Opin. Struct. Biology 7, 697 (1997)
Legal Information
Es wird keine Lizenz mit dem Kauf dieses Produktes übereignet.
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
96193D539474716
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
aggregation number
63
aggregation number
66
aggregation number
-
aggregation number
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
CMC
0.56 mM
CMC
2.4-5 mM (20-25°C)
CMC
2.2
CMC
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A guide displaying detergents' specifications and applications. The detergents are seperated into four groups (nonionic, anionic, cationic, zwitterionic) based on their hydrophillic head group. The guide also contains Non-Detergent Sulfobetaines.
C Ostermeier et al.
Current opinion in structural biology, 7(5), 697-701 (1997-11-05)
Five new membrane protein structures have been determined since 1995 using X-ray crystallography: bacterial light-harvesting complex; bacterial and mitochondrial cytochrome c oxidases; mitochondrial bc1 complex; and alpha-hemolysin. These successes are partly based on advances in the crystallization procedures for integral
Global Trade Item Number
SKUGTIN
29396-1G04061826269725