Fortfahren mit
248M-9
Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen (Ber-EP4) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
Ber-EP4, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
Ber-EP4, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (248M-94), vial of 0.5 mL concentrate (248M-95), bottle of 1.0 mL predilute (248M-97), vial of 1.0 mL concentrate (248M-96), bottle of 7.0 mL predilute (248M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Epithel-Zelladhäsionsmolekül (Ep-CAM) ist ein transmembranes Glykoprotein, das auf der Zellmembran der meisten Epithelgewebe lokalisiert ist. Bei den meisten Epithelneoplasien wurde eine Immunreaktivität mit dem Antikörper für Ep-CAM festgestellt. Die meisten Nicht-Epithel-Neoplasien weisen jedoch keine Expression von Ep-CAM auf.[1] Ep-CAM wird in Mesothelzellen, Hepatozyten und Lymphozyten nicht exprimiert.[1] In Verbindung mit anderen Markern kann Ep-CAM als Hilfe zum Bestimmen des epithelialen Ursprungs von Neoplasien wie Lungenadenokarzinom eingesetzt werden.[1] [2]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Ep-CAM-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 248S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Ein Überblick über die Immunhistochemie-Diagnostik, in dem ihre zentrale Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten in der modernen klinischen Pathologie hervorgehoben wird.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
248M-950841683130239
248M-970841683130253
248M-940841683130222
248M-980841683130260
248M-960841683130246
Questions
  1. how to use Proteinase K for the Ber-ep4?
    1 answer
    1. Compare the use of Proteinase K for 5 and 10 minutes, which should be sufficient. There's no need to run HIER or antigen retrieval, as the Enzyme should effectively open the epitope sites for this antibody.