Fortfahren mit
244R-1
DOG1 (SP31) Rabbit Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP31, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP31, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (244R-14), vial of 0.5 mL concentrate (244R-15), bottle of 1.0 mL predilute (244R-17), vial of 1.0 mL concentrate (244R-16), bottle of 7.0 mL predilute (244R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG
control
GIST
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... ANO1(55107)
General description
DOG1 ist ein Calcium-abhängiges Chloridkanalprotein, das durch das Gen TMEM16A (TMEM16 FLJ10261, ANO1, ORAOV2 und AOS2) auf Chromosom 11q13 kodiert wird. DOG1 hat mehrere wichtige Funktionen wie die Regulation der cholinergen Aktivität der gastrointestinalen glatten Muskulatur und die Regulation von Zellüberleben und Zellproliferation. Es wurde nachgewiesen, dass Anti-DOG1-Antikörper für die Diagnose von gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) geeignet sind.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
DOG1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 244S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
J R Parfitt et al.
Histopathology, 52(7), 816-823 (2008-05-23)
Gastrointestinal Kaposi's sarcoma (KS) may mimic gastrointestinal stromal tumours (GISTs) histologically. Studies have shown that KS outside the gastrointestinal (GI) tract may express CD117, an antibody usually used to support a diagnosis of GIST. The aim was to evaluate the
Robert B West et al.
The American journal of pathology, 165(1), 107-113 (2004-06-25)
We recently characterized gene expression patterns in gastrointestinal stromal tumors (GISTs) using cDNA microarrays, and found that the gene FLJ10261 (DOG1, discovered on GIST-1), encoding a hypothetical protein, was specifically expressed in GISTs. The immunoreactivity of a rabbit antiserum to
Inigo Espinosa et al.
The American journal of surgical pathology, 32(2), 210-218 (2008-01-29)
Gastrointestinal stromal tumors (GIST) occur primarily in the wall of the intestine and are characterized by activating mutations in the receptor tyrosine kinases genes KIT or PDGFRA. The diagnosis of GIST relies heavily on the demonstration of KIT/CD117 protein expression
Global Trade Item Number
SKUGTIN
244R-150841683122715
244R-180841683122739
244R-160841683122722
244R-140841683129813
244R-170841683129820