Fortfahren mit
235R-1
CDX-2 (EPR2764Y) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EPR2764Y, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EPR2764Y, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (235R-14), vial of 0.5 mL concentrate (235R-15), bottle of 1.0 mL predilute (235R-17), vial of 1.0 mL concentrate (235R-16), bottle of 7.0 mL predilute (235R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG
control
colon
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... CDX2(1045)
General description
CDX-2 ist ein Caudale-Homöobox-Transkriptionsfaktor, der eine Rolle bei der Entwicklung und Erhaltung der Darmschleimhaut spielt. Dieses Protein wird in gesundem und neoplastischem Magen-Darm-Epithel, einschließlich Kolorektaladenokarzinom, exprimiert. Es ist nützlich zum Identifizieren des gastrointestinalen Ursprungs von gutartigen und bösartigen Läsionen.[1][2][3][4][5][6][7]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
CDX-2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 235S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) verfügbar.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)