Fortfahren mit
232R-1
Calretinin (SP13) Rabbit Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP13, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP13, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (232R-14), vial of 0.5 mL concentrate (232R-15), bottle of 1.0 mL predilute (232R-17), vial of 1.0 mL concentrate (232R-16), bottle of 7.0 mL predilute (232R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1
control
mesothelioma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, nuclear
General description
Calretinin ist ein Calcium-bindendes Protein mit einem Molekulargewicht von 29 kDa, das mutmaßlich im Zellzyklus eine Rolle spielt. Anti-Calretinin hat sich bei der Unterscheidung von Mesotheliomen und Adenokarzinomen aus der Lunge und anderen Geweben als hilfreich erwiesen. Die Sensitivität von Anti-Calretinin beim Unterscheiden reaktiver Mesothelzellen von Adenokarzinomzellen ist 100 %, die Spezifität liegt bei bis zu 80 %. Eine leichte, fokale, zytoplasmische Färbung von Adenokarzinomzellen kann bei 10 bis 30 % aller Fälle beobachtet werden.[1] Anti-Calretinin hat außerdem seine Nützlichkeit für die Unterscheidung von Tumoren der Nebennierenrinde (+) und Phäochromozytomen (-) gezeigt.[2][3] Calretinin ist zudem bei der Diagnose von Granulosazelltumoren der Ovarien hilfreich, um diese von Erkrankungen abzugrenzen, die ein potenziell ähnliches Bild aufweisen. Andere Ovarialtumore, die von Calretinin gefärbt werden, sind Sertoli-Leydig-Zelltumore, Sertoli-Zelltumore, Leydig-Zelltumore und Keimstrangtumore mit annulären Tubuli sowie Steroidzelltumore.[4][5][6][7]9
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Other Notes
Calretinin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 232S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
232R-180841683128922
232R-150841683128892
232R-170841683128915
232R-140841683128885
232R-160841683128908