Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GI191E/A8, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
GI191E/A8, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (227M-94), vial of 0.5 mL concentrate (227M-95), bottle of 1.0 mL predilute (227M-97), vial of 1.0 mL concentrate (227M-96), bottle of 7.0 mL predilute (227M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... BCL6(604)
General description
BCL6 ist ein Transkriptions-Regulatorgen, das ein Zinkfinger-Zellkernprotein mit 706 Aminosäuren codiert. In gesundem Gewebe weist der Anti-BCL6-Antikörper in einer Teilmenge von B-Lymphozyten, die sich hauptsächlich in Keimzentrumszellen befinden, eine starke Kernfärbung auf. Die BCL6-Expression tritt in der Regel bei follikulärem Lymphom, diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom und Burkitt-Lymphom auf.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
BCL6-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 227S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A Carbone et al.
Blood, 90(6), 2445-2450 (1997-10-06)
The expression pattern of the BCL-6 transcription factor has been assessed in normal and neoplastic B-cell populations and in Hodgkin's disease. However, little is known about BCL-6 expression and its biological significance in T-cell neoplasms. In this study, a series
A Carbone et al.
Blood, 91(3), 747-755 (1998-02-03)
This study was aimed at defining the histogenesis of the pathologic spectrum of acquired immunodeficiency syndrome-related non-Hodgkin's lymphomas (AIDS-NHL), including AIDS-related small noncleaved cell lymphoma (AIDS-SNCCL), AIDS-related large noncleaved cell lymphoma (AIDS-LNCCL), AIDS-related large cell immunoblastic lymphoma plasmacytoid (AIDS-IBLP), and
M D Kraus et al.
The American journal of surgical pathology, 24(8), 1068-1078 (2000-08-10)
Distinction of lymphocyte predominance Hodgkin's disease (LPHD) from other forms of lymphoma often requires immunohistochemistry (IHC). Most previously published recommended panels include markers to define the large neoplastic cells (for example, CD20, J chain, CD45) as well as the non-neoplastic
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 227M-97 | 0841683128410 |
| 227M-96 | 0841683128403 |
| 227M-98 | 0841683128427 |
| 227M-95 | 0841683128397 |
| 227M-94 | 0841683128380 |