Fortfahren mit
205M-1
CD5 (4C7) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4C7, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
4C7, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (205M-14), vial of 0.5 mL concentrate (205M-15), bottle of 1.0 mL predilute (205M-17), vial of 1.0 mL concentrate (205M-16), bottle of 7.0 mL predilute (205M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgGκ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD5(921)
General description
CD5 ist ein T-Zellenmarker, der auch mit einer Reihe von neoplastischen B-Zellen reagiert, z. B. bei der chronischen lymphatischen Leukämie vom B-Zell-Typ (B-CLL), dem kleinzelligen B-Zell-Lymphom (B-SLL) und dem Mantelzell-Lymphom. CD5 wird in Untergruppen von T-Lymphozyten exprimiert und während der zellulären Aktivierung moduliert. CD5 reagiert nicht mit Granulozyten oder Monozyten.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer (pH 7,3–7,7) mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Other Notes
CD5-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 205S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CD5+ B lymphocytes.
M T Kasaian et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 197(3), 226-241 (1991-07-01)
Ben Hatano et al.
Pathology international, 52(5-6), 400-405 (2002-07-09)
Peripheral T-cell lymphomas (PTCL) with nodular growth patterns are very rare, with only 17 cases reported previously. Here, we report a case of PTCL with a nodular growth pattern. The patient was an 81-year-old Japanese woman who complained of malaise
S H Tan et al.
The British journal of dermatology, 149(3), 542-553 (2003-09-27)
Cutaneous lymphomas other than mycosis fungoides (MF) are a heterogeneous group with wide variations in clinical presentation, biological behaviour and prognosis. New classification systems have been designed or proposed in recent years, with well-defined disease entities and emphasis on the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205M-180841683126089
205M-150841683126058
205M-170841683126072
205M-160841683126065
205M-140841683126041