Fortfahren mit
18629
3-Methyl-3-butenyl-phosphat Dilithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
Isopentenyl-phosphat Dilithiumsalz, Phosphorsäure-mono-(3-methyl-3-butenylester) Dilithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 706,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9Li2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4339123
Assay:
≥95.0% (TLC)
€ 706,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
impurities
≤10.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O4P.2Li/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;;/h1,3-4H2,2H3,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ACAZFVVXIFTWMF-UHFFFAOYSA-L
Application
Isopentenyl phosphate may be used as a substrate to study the characteristics and kinetics of isopentenyl phosphate kinases.
Biochem/physiol Actions
Isopentenyl monophosphate is phosphorylated into isopentenyl pyrophosphate at very low rates.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
374429203494124
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤10.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18629-50MG04061832404127
18629-10MG04061832404110