Fortfahren mit
14513
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure Tetranatriumsalz
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
BAPTA-Na4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N2Na4O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.36
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8818619
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 257,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤12.5% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
fluorescence
λex 254 nm; λem 363 nm in H2O, λex 274 nm; λem 363 nm (with calcium)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CC([O-])=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Application
geeignet als Ca2+-Indikator (Fluoreszenz durch Ca2+ unterdrückt)
BAPTA-Na4 is a fluorescent compound utilized to determine free Ca2+ by performing fluorescence emission scans at an excitation wavelength of 299 nm and measuring the emission wavelength at 360 nm .
Other Notes
Chelator mit einer größeren Selektivität für Calcium als für Magnesium (spectrophotometric monitoring):[1]
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
R Y Tsien
Biochemistry, 19(11), 2396-2404 (1980-05-27)
A new family of high-affinity buffers and optical indicators for Ca2+ is rationally designed and synthesized. The parent compound is 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid (BAPTA), a relative of the well-known chelator EGTA [ethylene glycol bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid] in which methylene links between
G Brent Dawe et al.
Neuron, 102(5), 976-992 (2019-05-06)
Neurotransmitter-gated ion channels are allosteric proteins that switch on and off in response to agonist binding. Most studies have focused on the agonist-bound, activated channel while assigning a lesser role to the apo or resting state. Here, we show that nanoscale
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14513-250MG04061833276860
14513-1G04061826660911
566323-5MG04055977191400