Fortfahren mit
12436
Neryl-pyrophosphat Lithiumsalz
≥95.0% (TLC)
Synonym(e):
(Z)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl-pyrophosphat Lithiumsalz, Neryl-diphosphat Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O7P2 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352107
Assay:
≥95.0% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
Application
Neryl pyrophosphate, the cis isomer of geranyl pyrophosphate, may be used to characterize and study the kinetics of enzymes such as 1,8-cineole synthase, farnesyl pyrophosphate synthase, pinene cyclase and geranyl pyrophosphate:sabinene hydrate cyclase.
Biochem/physiol Actions
Metabolite, substrate for monoterpene synthase.[1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
569019412492034
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
184225-25G04061838756589
184225-100G04061838756572
818068010004022536427041
12436-50MG04061833380468
12436-10MG04061833380451