Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MRQ-36, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-36, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (119M-14), vial of 0.5 mL concentrate (119M-15), bottle of 1.0 mL predilute (119M-17), vial of 1.0 mL concentrate (119M-16), bottle of 7.0 mL predilute (119M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD19(930)
General description
CD19 kommt sowohl in normalen als auch malignen B-Zellen vor und wurde lange als wichtigster Oberflächenmarker dieser Linie über ein breites Spektrum von Reifestadien hinweg erachtet. In normalem Lymphgewebe kommt CD19 in Keimzentren, Mantelzonenzellen und vereinzelten Zellen der interfollikulären Bereiche vor. Anti-CD19 zeigt ein allgemeines Immunreaktivitätsmuster, das denen von Antikörpern gegen CD20 und CD22 ähnelt. Anders als CD20 wird CD19 auch in unreifen B-Zellen exprimiert. Neue Studien beschrieben einen CD19-Verlust in einigen B-Zell-Neoplasmen.[1][2][3][4][5]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD19-positive Kontrollobjektträger, Artikel-Nr. 119S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?