Fortfahren mit
110M-1
CD10 (56C6) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
56C6, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
56C6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (110M-14), vial of 0.5 mL concentrate (110M-15), bottle of 1.0 mL predilute (110M-17), vial of 1.0 mL concentrate (110M-16), bottle of 7.0 mL predilute (110M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotype
IgG1
control
kidney, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... MME(4311)
General description
CD10, akutes lymphatisches Leukämie-Antigen, wird von einer Untergruppe der follikulärenT-Helfer-Zellen exprimiert. CD10 spielt eine direkte Rolle für Zellwachstum und Apoptose und sind an derTumorzellenproliferation beteiligt.3 Die CD10-Expression wurde in verschiedenen Geweben gezeigt, darunterNierenzellkarzinome, Leberzellkarzinome und follikuläre Lymphome.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
CD10-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 110S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Ein Überblick über die Immunhistochemie-Diagnostik, in dem ihre zentrale Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten in der modernen klinischen Pathologie hervorgehoben wird.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110M-170841683123422
110M-160841683123415
110M-150841683123408
110M-140841683123392
110M-180841683123439