Fortfahren mit
11039
L-Arginin -monohydrochlorid
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Arginin -monohydrochlorid, BioUltra, ≥99.5% (AT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless or white
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
220-230 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Application
L-Argininmonohydrochlorid wurde zur Untersuchung der Aufhebung der hemmenden Wirkung von L-NG0-Nitroarginin auf die nicht-cholinerg vermittelte Relaxation eingesetzt. Es wurde auch als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, um seine Wirkung auf endothelabhängige Vasodilatation zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
L-Arginin gilt als eine semi-essenzielle Aminosäure. Bei den meisten Säugetieren, einschließlich des Menschen, verläuft die L-Argininsynthese aus Glutamin, Glutamat und Prolin über die Darm-Nieren-Achse. Abnormale L-Argininwerte werden mit der Entwicklung von Nieren- und kardiovaskulären Erkrankungen in Verbindung gebracht. L-Arginin reduziert nachweislich Fettmasse und viszerale Adipositas.
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A51311.015431.01544
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99% dry basis (perchloric acid titration)
assay
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Co: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.01%, Na: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
color
colorless or white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin -monohydrochlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
83374-500G04061833441251
M4128-100G04061834055228
M4128-25G04061834055280
104484010004022536052403
104484002504022536052397
83374-5G04061833005590
83374-100G04061833005583
11039-500G04061838696267
11039-100G04061833380444