Fortfahren mit
10940
N-Octanoyl-DL-homoserin-lacton
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Capryloyl-DL-homoserin-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
€ 157,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.30
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1642628
MDL number:
€ 157,50
Listenpreis€ 210,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Octanoyl-DL-homoserin-lacton, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder with small lumps
color
white to faintly beige
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
JKEJEOJPJVRHMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Induziert die Expression von Violacein in einer Chromobacterium violaceum-Mutante, die kein Homoserinlacton produziert (Lit. K.H. McClean et al. Microbiology 143, 3703 (1997)
Biochem/physiol Actions
N-Octanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone (C7HSL), N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109375639517247
form
powder with small lumps
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to faintly beige
color
white to slightly yellow
color
white to off-white
color
white to faint beige
application(s)
detection
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)