Fortfahren mit
10830
(+)-Arabinogalactan aus Lärchenholz
≥80% (HPLC), from larch wood
Synonym(e):
Polyarabinogalactan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 671,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-910-0
MDL number:
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
larch wood
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
impurities
≤15% water
color
white to beige
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC3OCC(C(C3O)OC)O)O)OC)O)OC2C(C(OC(C2O)C)CO)O
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Larch Arabinogalactan, a plant-derived biopolymer, is an excellent dietary fiber that has been shown to increase the production of short-chain fatty acids, principally butyrate and propionate, and to decrease the generation and absorption of ammonia. Larch arabinogalactan can stimulate natural killer (NK) cell cytotoxicity, enhance other functional aspects of the immune system, and inhibit the metastasis of tumor cells to the liver.
Biochem/physiol Actions
Ballaststoff, der die Funktion des Immunsystems anregt, inderm er die Aktivität von Natural Killer (NK) Zellen stimuliert.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3644F255260895
biological source
larch wood
biological source
soybean
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, slightly yellow to deep yellow
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arabinogalactan, a plant polysaccharide, as a new tool for pharmacon clathration.
T G Tolstikova et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 433, 247-248 (2010-08-17)
Susi Burgalassi et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 23(6), 541-550 (2007-11-16)
The aim of the present study was to investigate the corneal protective and healing properties of arabinogalactan (AG), a natural polysaccharide present in conifers of the genus Larix (Larch). AG was tested in comparison with other two polysaccharides possessing well-established
G S Kelly
Alternative medicine review : a journal of clinical therapeutic, 4(2), 96-103 (1999-05-08)
Larch arabinogalactan is composed of greater than 98-percent arabinogalactan, a highly branched polysaccharide consisting of a galactan backbone with side-chains of galactose and arabinose sugars. Larch arabinogalactan is an excellent source of dietary fiber, and has been approved as such
Global Trade Item Number
SKUGTIN
281298-100MG04061833279144
10830-100G04061835365364
10830-25G04061835365371
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the reported dimensions of the molecule?
    1 answer
    1. The dimensions of the molecule is not determined.
      Helpful?
  4. Could you tell me how large the arabinogalactan we are using is in kDa?
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined. However, the literature suggests the molecular weight ranges between 72 - 92 kDa.