Fortfahren mit
101R-1
CD1a (EP3622) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP3622, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP3622, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (101R-14), vial of 0.5 mL concentrate (101R-15), bottle of 1.0 mL predilute (101R-17), pkg of 1.0 mL concentrate (101R-16), bottle of 7.0 mL predilute (101R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
isotype
IgG1
control
skin, thymus
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD1A(909)
General description
CD1a ist ein nicht polymorphes, mit MHC-Klasse 1 (Major Histocompatibility Complex, Haupthistokompatibilitätskomplex) verwandtes Zelloberflächen-Glykoprotein (45 bis 55 kDa), das zusammen mit β-Mikroglobulin exprimiert wird.[1] In normalen Geweben reagiert Anti-CD1a mit kortikalen Thymozyten, Langerhans-Zellen, verzahnenden Zellen und seltenen antigenpräsentierenden Zellen des Lymphknotens.[2] Anti-CD1a war auch positiv mit Langerhans-Zell-Histiozytose (Histiozytose X)[3] und einer Untergruppe von prä-T-lymphobastischem Lymphom/Leukämie (kortikale T-LBL/L).[4]
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
CD1a-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 101S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can the CD1a (EP3622) Rabbit Monoclonal Primary Antibody be used with frozen human tissue? are there any similar products that can be used on frozen tissue?
    1 answer
    1. There is not any data on how this or any of our antibodies will work on frozen tissue. They were only used to run testing on 10% NBF processed tissue. It might be worth purchasing the smallest size and testing it to see if it would work for your conditions.