Fortfahren mit
09626
Protoporphyrin IX Dimethylester
~90% (HPLC)
Synonym(e):
Dimethyl-8,13-divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphin-2,18-dipropionat, Ooporphyrin-dimethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H38N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.71
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
226-870-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
381574
€ 283,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
225-228 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble, THF: soluble, acetone: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
InChI key
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
Gene Information
human ... TERT(7015)
Application
Protoporphyrin IX-dimethylester wurde als potenter Photosensibilisator menschlicher Nasen-Rachen-Karzinome nachgewiesen.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
258350440566258385
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, diethyl ether: soluble, methanol: soluble, THF: soluble, ethyl acetate: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
mp
225-228 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
217-220 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... TERT(7015)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
assay
~90% (HPLC)
assay
-
assay
90%
assay
≥90% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)